291587
Sodium amide
50 wt. % suspension in toluene
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
concentración
50 wt. % suspension in toluene
bp
400 °C (lit.)
mp
210 °C (lit.)
cadena SMILES
N[Na]
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
Clave InChI
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Synthesis of allylic amines and amides
Synthesis of antibacterials
Aggregative activation and heterocyclic chemistry
Phenylation with diphenyliodonium chloride
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
39.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
4 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter