Merck
290971
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethyl-4-pentenal
technical grade, 90%, contains 1000 ppm hydroquinone as stabilizer
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHCH2C(CH3)2CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
112.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 290971, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
technical grade
Ensayo
90%
contiene
1000 ppm hydroquinone as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.4203 (lit.)
bp
124-125 °C (lit.)
densidad
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(CC=C)C=O
InChI
1S/C7H12O/c1-4-5-7(2,3)6-8/h4,6H,1,5H2,2-3H3
Clave InChI
DXSDIWHOOOBQTJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,2-Dimethyl-4-pentenal has been used:
  • as electrophile in the synthesis of rearranged bicyclo[6.3.0]undecane isoprenoid skeleton of cyclooctenoid sesquiterpene dactylol and 3a-epi-dactylol[1]
  • in the preparation of imine ligand via condensation with primary amine[2]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
64.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
18 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Latent olefin metathesis catalysts featuring chelating alkylidenes.
Hejl A, et al.
Organometallics, 25(26), 6149-6154 (2006)
Alois Fürstner et al.
The Journal of organic chemistry, 61(25), 8746-8749 (1996-12-13)
A straightforward total synthesis of the cyclooctenoid sesquiterpene dactylol (1) and of 3a-epi-dactylol (13) has been achieved in six synthetic operations. The unusual rearranged bicyclo[6.3.0]undecane isoprenoid skeleton of these target molecules has been formed via an initial three-component coupling triggered