290084
2-Amino-4-methyl-3-nitropyridine
98%
Sinónimos:
2-Amino-3-nitro-4-picoline
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
136-140 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
Cc1ccnc(N)c1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c1-4-2-3-8-6(7)5(4)9(10)11/h2-3H,1H3,(H2,7,8)
Clave InChI
IKMZGACFMXZAAT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?