Merck
284726
Sigma-Aldrich
trans-5-Decen-1-ol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)4OH
Número de CAS:
Peso molecular:
156.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
113-118 °C/11 mmHg (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H]\C(CCCC)=C(\[H])CCCCO
InChI
1S/C10H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h5-6,11H,2-4,7-10H2,1H3/b6-5+
Clave InChI
WYPQHXVMNVEVEB-AATRIKPKSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
62 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)