820027
Probumin® Fatty Acid Free
≥98%, Serology: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Productos recomendados
product name
Probumin® Fatty Acid Free, pkg of 1 kg
grado
special quality (Specialty Grade)
Nivel de calidad
Análisis
≥98% (purity)
formulario
lyophilized powder
caducidad
48 mo.
mol peso
avg mol wt 66 kDa
purificado por
heat shock fractionation
envase
pkg of 1 kg
fabricante / nombre comercial
Probumin®
origen
USA origin
contenido de ácidos grasos libres contenido
0.0-0.2 (mg/g)
técnicas
enzyme immunoassay: suitable using
dilution
(Serology)
pérdida
≤5%
intervalo de pH
6.8-7.2
trazas de anión
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
trazas de catión
Na: 0.0-10.0 mg/g
actividad extraña
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3