282669
Lithium trifluoromethanesulfonate
96%
Sinónimos:
LiTf, Lithium triflate, Trifluoromethanesulfonic acid lithium salt
About This Item
Productos recomendados
Análisis
96%
formulario
powder
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
[Li+].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S.Li/c2-1(3,4)8(5,6)7;/h(H,5,6,7);/q;+1/p-1
Clave InChI
MCVFFRWZNYZUIJ-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
- As an electrolyte salt to determine the thermal stability of graphite anodes in Li-ion batteries.
- For the synthesis of solid polymer electrolytes with polyethylene oxide and chitosan, having potential applications in solid state batteries.
- As a source of triflate anion (CF3SO3−) to synthesize ionic liquids for further syntheses of conducting polymer electrolytes.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3