Merck
281123
Sigma-Aldrich
Dimethylethylsilane
98%
Sinónimos:
Ethyldimethylsilane
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2SiH(CH3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.22
Beilstein:
1730881
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
6.05 psi ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.378 (lit.)
bp
44-46 °C (lit.)
densidad
0.668 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC[SiH](C)C
InChI
1S/C4H12Si/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
QGBMSFLTRRZTGI-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dimethylethylsilane can be used as:
  • A reducing agent in the ligand-free carbon-sulfur bond cleavage reaction.[1]
  • A promoter in cycloisomerization of 1,6-dienes using palladium catalyst.[2]
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
-29.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Nekane Barbero et al.
Organic letters, 14(3), 796-799 (2012-01-20)
A catalytic reductive cleavage of C(sp(2))- and C(sp(3))-SMe bonds under ligandless conditions is presented. The method is characterized by its wide scope and high chemoselectivity profile including challenging substrate combinations, allowing the design of orthogonal and site-selectivity approaches.
Development, synthetic scope, and mechanistic studies of the palladium-catalyzed cycloisomerization of functionalized 1, 6-dienes in the presence of silane
Kisanga P and Widenhoefer RA
Journal of the American Chemical Society, 122(41), 10017-10026 (2000)