Merck
277754
Sigma-Aldrich
(+)-Methyl (R)-2-chloropropionate
98%
Sinónimos:
(R)-(+)-2-Chloropropionic acid methyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(Cl)CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
122.55
Beilstein:
1720590
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]20/D +26°, neat
pureza óptica
ee: 95% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.417 (lit.)
bp
132-134 °C (lit.)
densidad
1.152 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H](C)Cl
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3/t3-/m1/s1
Clave InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-GSVOUGTGSA-N
Aplicación
Chiral starting material
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
98.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
37 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)