Documentos clave
8.20331
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropropionate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl 2-chloropropionate, 2-Chloropropionic acid methyl ester
Seleccione un Tamaño
250 ML
91,10 €
1 L
233,00 €
91,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
91,10 €
1 L
233,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7ClO2
Número de CAS:
Peso molecular:
122.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
241-624-5
NACRES:
NA.22
91,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
presión de vapor
30 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
430 °C (DIN 51794)
lim. expl.
2.8-13.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C in H2O)
mp
<-10 °C
temperatura de transición
flash point 36 °C (DIN 51755 Part 1)
densidad
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
ClC(C)C(=O)OC
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
Clave InChI
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.139
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
38 °C - closed cup