274607
Bis(4-methoxyphenyl)phosphinic acid
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
mp
185-187 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1ccc(cc1)P(O)(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C14H15O4P/c1-17-11-3-7-13(8-4-11)19(15,16)14-9-5-12(18-2)6-10-14/h3-10H,1-2H3,(H,15,16)
Clave InChI
BFPBWJGVRNQWEK-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?