Merck
272337
Sigma-Aldrich
Spiro[2.4]hepta-4,6-diene
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H8
Número de CAS:
Peso molecular:
92.14
Beilstein:
969332
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
solid
densidad
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C1CC12C=CC=C2
InChI
1S/C7H8/c1-2-4-7(3-1)5-6-7/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
KPDOKSJMJMDRQA-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
59.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
15 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)