268593
Cyclopentanepropionyl chloride
98%
Sinónimos:
3-Cyclopentylpropionyl chloride
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.464 (lit.)
bp
199-200 °C (lit.)
densidad
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
cadena SMILES
ClC(=O)CCC1CCCC1
InChI
1S/C8H13ClO/c9-8(10)6-5-7-3-1-2-4-7/h7H,1-6H2
Clave InChI
SZQVEGOXJYTLLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?