Merck
262676
Sigma-Aldrich
Dichlorobis(triphenylphosphine)cobalt(II)
98%
Sinónimos:
Bis(triphenylphosphine)cobalt dichloride
Seleccione un Tamaño
5 G
66,20 €
66,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
66,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
[(C6H5)3P]2CoCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
654.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
66,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
core: cobalt
reagent type: catalyst
mp
236 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[Co]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Co/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Clave InChI
OPRPFIIIFJLFCE-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
  • Catalyst in three-component coupling reactions
  • Catalyst for Epoxidation reactions
  • Catalyst in Hydrovinylation of Styrene
  • Catalyst in cross-coupling reactions
  • Catalyst for dimerization reactions
  • Catalyst in oxidation reactions
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)