Merck
262420
Sigma-Aldrich
2,6-Dimethoxybenzoyl chloride
80%, technical grade
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2C6H3COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
200.62
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
80%
mp
64-66 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(OC)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C9H9ClO3/c1-12-6-4-3-5-7(13-2)8(6)9(10)11/h3-5H,1-2H3
Clave InChI
NDXRPDJVAUCBOH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6-Dimethoxybenzoyl chloride has been used in the preparation of:
  • 2,6-dimethoxyphenylpenicillin[1]
  • didechloro-OO-dimethylpyoluteorin[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
506. The structure of pyoluteorin.
Birch AJ, et al.
Journal of the Chemical Society, 2641-2644 (1964)
274. Derivatives of 6-aminopenicillanic acid. Part III. 2, 6-Dialkoxybenzoyl derivatives.
Doyle FP, et al.
Journal of the Chemical Society, 1453-1458 (1962)