Merck
262382
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile
99%
Sinónimos:
Pivaloylacetonitrile
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCOCH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
125.17
Beilstein:
1746674
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Para consultas sobre este producto 262382, póngase en contacto con su oficina o distribuidor locales de Merck. Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
125-126 °C/22 mmHg (lit.)
mp
66-69 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)CC#N
InChI
1S/C7H11NO/c1-7(2,3)6(9)4-5-8/h4H2,1-3H3
Clave InChI
MXZMACXOMZKYHJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4,4-Dimethyl-3-oxopentanenitrile has been used in the preparation of:
  • 4,4-dimethyl-3-oxo-2-benzylpentanenitrile[1]
  • 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-hydroxybenzyl)pentanenitrile[1]
  • 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-methoxybenzyl)pentanenitrile[1]
  • 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(4-fluorobenzyl)pentanenitrile[1]
  • 4,4-dimethyl-3-oxo-2-(3,4-methylenedioxybenzyl)pentanenitrile[1]
  • 1-(5-tert-butyl-2-p-tolyl-2H-pyrazol-3-yl)-3-phenylurea[2]
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
John Regan et al.
Journal of medicinal chemistry, 45(14), 2994-3008 (2002-06-28)
We report on a series of N-pyrazole, N'-aryl ureas and their mode of binding to p38 mitogen activated protein kinase. Importantly, a key binding domain that is distinct from the adenosine 5'-triphoshate (ATP) binding site is exposed when the conserved
Phillip J Black et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(1), 116-125 (2005-12-17)
Alcohols have been employed as substrates for C-C bond-forming reactions which involve initial activation by the temporary removal of hydrogen to form an aldehyde. The intermediate aldehyde is converted into an alkene via a Horner-Wadsworth-Emmons reaction, nitroaldol and aldol reactions.