Merck
211370
Sigma-Aldrich
Sulfamide
99%
Sinónimos:
Imidosulfamic acid, Sulfamoylamine, Sulfonyl diamide, Sulfuryl amide, Sulfuryl diamide
Seleccione un Tamaño
5 G
35,50 €
25 G
84,20 €
35,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
35,50 €
25 G
84,20 €
About This Item
Fórmula lineal:
(NH2)2SO2
Número de CAS:
Peso molecular:
96.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
35,50 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99%
mp
90-92 °C (lit.)
solubilidad
water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
densidad
1.611 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
NS(N)(=O)=O
InChI
1S/H4N2O2S/c1-5(2,3)4/h(H4,1,2,3,4)
Clave InChI
NVBFHJWHLNUMCV-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... CA1(759) , CA2(760)
Descripción general
Sulfamide, a polar aprotic solvent compatible with Grignard reagents, is used as a functional group in medicinal chemistry. [1] [2]
Aplicación
Sulfamide was used in the synthesis of:
  • Schiff bases of the type ArCH=NSO2NH2 [3]
  • 1H,3H-2,1,3-benzothiadiazin-4-one-2,2-dioxide (BTDD)[4]
  • sulfamide analogs of oleoylethanolamide analogs in a study of PPARα activation.[5]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Anomeric effects in sulfamides
Eric H et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 120, 3677-3682 (2016)
Sulfamides and sulfonamides as polar aprotic solvents
Herman R G et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 479-483 (1987)
Alessio Innocenti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(16), 4802-4805 (2009-07-04)
A beta-carbonic anhydrase (CA, EC 4.2.1.1), the protein encoded by the NCE103 gene of Candida glabrata which also present in Candida albicans and Saccharomycescerevisiae, was cloned, purified, characterized kinetically and investigated for its inhibition by a series simple, inorganic anions
Bacterial cleavage of nitrogen to sulfone bonds in sulfamide and 1H-2, 1, 3-benzothiadiazin-4 (3H)-one 2, 2-dioxide: formation of 2-nitrobenzamide by Gordonia sp.
Rein U and Cook AM.
FEMS Microbiology Letters, 172(2), 107-113 (1999)
Carolina Cano et al.
Journal of medicinal chemistry, 50(2), 389-393 (2007-01-19)
Long chain saturated and unsaturated alkyl sulfamide and propyl sulfamide derivatives, analogs of oleoylethanolamide, have been synthesized and evaluated in vivo and in vitro as peroxisome proliferator activated receptor alpha (PPARalpha) activators. Additionally, the anorexic effects of the new compounds