Merck
259365
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzoyl chloride
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
40,25 €
40,25 €
Precio de catálogo80,50 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
40,25 €
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
176.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
40,25 €
Precio de catálogo80,50 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.515 (lit.)
bp
92-93 °C/34 mmHg (lit.)
densidad
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(F)c(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)5-3-4(9)1-2-6(5)10/h1-3H
Clave InChI
RLRUKKDFNWXXRT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,5-Difluorobenzoyl chloride has been used in the synthesis of:
  • ethyl 4-(2′,5′-difluorobenzoyl)-3,5-dimethyl-1H-pyrrole-2-carboxylate (JJ78:1)[1]
  • thiohydrazide[2]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, determination of absolute configuration, and biological evaluation of spiro-fused thiadiazoline inhibitors of kinesin spindle protein (KSP).
Angeles AR, et al.
Tetrahedron Letters, 51(48), 6236-6239 (2010)
Oliver D Staples et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 7(21), 3417-3427 (2008-10-31)
A robust p53 cell-based assay that exploits p53's function as a transcription factor was used to screen a small molecule library and identify bioactive small molecules with potential antitumor activity. Unexpectedly, the majority of the highest ranking hit compounds from