Merck
257427
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzenemethanethiol
98%
Sinónimos:
2-Chlorobenzyl mercaptan
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CH2SH
Número de CAS:
Peso molecular:
158.65
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.5904 (lit.)
bp
120-121 °C/25 mmHg (lit.)
densidad
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
SCc1ccccc1Cl
InChI
1S/C7H7ClS/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2
Clave InChI
WWFIIZLHSNBNTC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Chlorobenzenemethanethiol (2-Chlorobenzyl mercaptan) has been used to preapare monolayer by chemisorption from solution on a gold film vapor deposited on optically polished glass plates[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Reactive ion scattering from surfaces bearing isomeric chlorinated adsorbates.
Pradeep T, et al.
Analytical Chemistry, 71(16), 3311-3317 (1999)