Merck
257095
Sigma-Aldrich
Methylmagnesium chloride solution
3.0 M in THF
About This Item
Fórmula lineal:
CH3MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
74.79
Beilstein:
3587199
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
temp. de autoignición
609 °F
concentración
3.0 M in THF
densidad
1.013 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Mg]Cl
InChI
1S/CH3.ClH.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
RQNMYNYHBQQZSP-UHFFFAOYSA-M
Otras notas
Productos recomendados
Angled septum-inlet adapter Z118206 or straight septum-inlet adapter, 6mm I.D. inlet, Z118141 or straight septum-inlet adapter, 13mm I.D. inlet, Z118192 is recommended.
adaptador de entrada de la membrana de goma
Referencia del producto
Descripción
Precios
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
1.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17.2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)