Merck
254398
Sigma-Aldrich
4-Trimethylsiloxy-3-penten-2-one
97%
Sinónimos:
Acetylacetone enol trimethylsilyl ether, TMS acac
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3SiOC(CH3)=CHCOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
172.30
Beilstein:
1759078
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.452 (lit.)
bp
66-68 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)\C=C(/C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O2Si/c1-7(9)6-8(2)10-11(3,4)5/h6H,1-5H3/b8-6+
Clave InChI
FBADCSUQBLLAHW-SOFGYWHQSA-N
Aplicación
4-(Trimethylsiloxy)-3-penten-2-one (trimethylsilyl ether of acetylacetone) has been used in the synthesis of isomers of organosilicon carbofunctional compounds:
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylimino)pent-2-en-2-ol[1]
  • 4-(3′-triethoxysilylpropylamino)pent-3-en-2-one[1]
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Functionalized silicon-containing imino enols and enamino ketones prepared by hydrolytic condensation.
Semenov VV, et al.
Russian Journal of Applied Chemistry, 80(4), 647-653 (2007)