253022
(S)-(+)-O-Acetylmandelic acid
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-α-Acetoxyphenylacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]28/D +153°, c = 2 in acetone
pureza óptica
ee: 98% (GLC)
mp
97-99 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
ester
phenyl
cadena SMILES
CC(=O)O[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H10O4/c1-7(11)14-9(10(12)13)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9H,1H3,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clave InChI
OBCUSTCTKLTMBX-VIFPVBQESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?