252999
Nialamide
95%
Sinónimos:
N-Benzyl-β-(isonicotinylhydrazino)propionamide, N-Isonicotinoyl-N′-[β-(N-benzylcarboxamido)ethyl]hydrazine, Pyridine-4-carboxylic 2-[2-(benzylcarbamoyl)ethyl]hydrazide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
95%
mp
152-154 °C (lit.)
solubilidad
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
amide
amine
hydrazide
phenyl
cadena SMILES
O=C(CCNNC(=O)c1ccncc1)NCc2ccccc2
InChI
1S/C16H18N4O2/c21-15(18-12-13-4-2-1-3-5-13)8-11-19-20-16(22)14-6-9-17-10-7-14/h1-7,9-10,19H,8,11-12H2,(H,18,21)(H,20,22)
Clave InChI
NOIIUHRQUVNIDD-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)