We have not tested the solubility of this product. However, historical data indicates that this material is soluble in water at 10 mg/mL at 40 °C.
107751
5-Hydroxy-L-tryptophan
98% (calc. on dried substance)
Sinónimos:
(S)-5-Hydroxytryptophan, 5-Hydroxytryptophan, L-5-HTP, L-5-Hydroxytryptophan
Seleccione un Tamaño
43,80 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
43,80 €
Productos recomendados
Ensayo
98% (calc. on dried substance)
Formulario
solid
actividad óptica
[α]22/D −30°, c = 1 in H2O
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
índice de refracción
n20/D 1.4850 (lit.)
mp
270 °C (dec.) (lit.)
densidad
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O3/c12-9(11(15)16)3-6-5-13-10-2-1-7(14)4-8(6)10/h1-2,4-5,9,13-14H,3,12H2,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Clave InChI
LDCYZAJDBXYCGN-VIFPVBQESA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
What is the Solubility of 5-Hydroxy-L-tryptophan. 107751-1G
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?