Merck
249408
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorobenzoyl chloride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
176.55
Beilstein:
639438
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
99%
formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.501 (lit.)
bp
72-77 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.404 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(F)c1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H3ClF2O/c8-7(11)6-4(9)2-1-3-5(6)10/h1-3H
Clave InChI
QRHUZEVERIHEPT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6-Difluorobenzoyl chloride has been used in:
  • the preparation of series of novel 2-aryl substituted 4H-3,1-benzoxazin-4-ones
  • regioselective synthesis of 3,6-disubstituted-2-aminoimidazo[1,2-a]pyridine
  • Friedel-Crafts acylation reaction of toluene, anisol, thioanisol, 4-phenoxyacetophenone and N,N-diacetyl-4-phenoxyaniline
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
46 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
P Jakobsen et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 8(8), 2095-2103 (2000-09-26)
The synthesis of a series of novel 2-aryl substituted 4H-3,1-benzoxazin-4-ones and their evaluation as specific inhibitors of the Tissue Factor (TF)/Factor VIIa (FVIIa)-induced pathway of coagulation is reported. Inhibitory activities (IC50 values) in the range 0.17 to > 40 microM
New polymer syntheses, 36. Functionalized aromatic polyethers derived from 4'-substituted 2, 6-difluorobenzophenones.
Kricheldorf HR and Delius U.
Makromol. Chem., 190(6), 1277-1288 (1989)
Regioselective synthesis of 3, 6-disubstituted-2-aminoimidazo [1, 2-a] pyridines.
Jaramillo C, et al.
Tetrahedron Letters, 43(50), 9051-9054 (2002)