248959
Bis(2-ethylhexyl) phosphite
96%
Sinónimos:
Bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphite, Bis(2-ethylhexyl) phosphonate, Bis(2-ethylhexyl) phosphonic acid, Di-2-Ethylhexyl phosphite, Di-2-ethylhexyl hydrogen phosphite, Diisooctyl phosphite, Phosphonic acid di(2-ethylhexyl) ester
Seleccione un Tamaño
204,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
204,00 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.442 (lit.)
densidad
0.916 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCC(CC)CO[PH](=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C16H35O3P/c1-5-9-11-15(7-3)13-18-20(17)19-14-16(8-4)12-10-6-2/h15-16,20H,5-14H2,1-4H3
Clave InChI
HZIUHEQKVCPTAJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)