245216
Methyl 2-(chlorosulfonyl)benzoate
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H7ClO4S
Número de CAS:
Peso molecular:
234.66
ID de la sustancia en PubChem:
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
InChI
1S/C8H7ClO4S/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)14(9,11)12/h2-5H,1H3
Clave InChI
HUNUAFNLLYVTQD-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)