Documentos clave
8.20611
Sigma-Aldrich
Guanidinium carbonate
for synthesis
Sinónimos:
Guanidinium carbonate
Seleccione un Tamaño
100 G
48,30 €
1 KG
68,80 €
25 KG
606,00 €
50 KG
1460,00 €
48,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
48,30 €
1 KG
68,80 €
25 KG
606,00 €
50 KG
1460,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
(CH5N3)2 · H2CO3
Número de CAS:
Peso molecular:
180.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
209-813-7
NACRES:
NA.22
48,30 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Formulario
powder
temp. de autoignición
530 °C
potencia
1045 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11.7 (20 °C, 110 g/L in H2O)
mp
231 °C
solubilidad
450 g/L
densidad
1.29 g/cm3 at 22 °C
densidad aparente
500‑700 kg/m3
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[N+H3]\C(=N\[H])\N.[N+H3]\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/2CH5N3.CH2O3/c3*2-1(3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,2,3,4)
Clave InChI
STIAPHVBRDNOAJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3