Merck
243175
Sigma-Aldrich
(R,R)-(−)-2,4-Pentanediol
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH2CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
104.15
Beilstein:
4290613
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Análisis
99%
actividad óptica
[α]21/D −40.4°, c = 10 in chloroform
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
bp
111-113 °C/19 mmHg (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
cadena SMILES
C[C@@H](O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C5H12O2/c1-4(6)3-5(2)7/h4-7H,3H2,1-2H3/t4-,5-/m1/s1
Clave InChI
GTCCGKPBSJZVRZ-RFZPGFLSSA-N
Aplicación
Acetalization reagent for ketones and β-keto esters. Used in the synthesis of optically active polyesters. C2 symmetric chiral diol with versatile applications as a chiral auxiliary, building block, and chiral ligand.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Polymer Journal, 25, 741-741 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5438-5438 (1992)
Tetrahedron Letters, 33, 247-247 (1992)
Burk, M.J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 2, 569-569 (1991)
Stolle, A. et al.
Tetrahedron Letters, 35, 3521-3521 (1994)