242500
2-Bromo-1,1-dimethoxyethane
97%
Sinónimos:
Bromoacetaldehyde dimethyl acetal
About This Item
Productos recomendados
Análisis
97%
contiene
0.2% potassium carbonate as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.445 (lit.)
bp
148-150 °C (lit.)
densidad
1.43 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(CBr)OC
InChI
1S/C4H9BrO2/c1-6-4(3-5)7-2/h4H,3H2,1-2H3
Clave InChI
FUSFWUFSEJXMRQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C