Merck
239801
Sigma-Aldrich
Ácido pícrico
ReagentPlus®, ≥99%
Sinónimos:
2,4,6-Trinitrofenol, PA
About This Item
Fórmula lineal:
(O2N)3C6H2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
229.10
Número de índice de color:
10305
Beilstein:
423400
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
1 mmHg ( 195 °C)
Línea del producto
ReagentPlus®
Ensayo
≥99%
contiene
35% water
lim. expl.
0.01 %
mp
122-123 °C (dried material) (lit.)
cadena SMILES
Oc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H3N3O7/c10-6-4(8(13)14)1-3(7(11)12)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H
Clave InChI
OXNIZHLAWKMVMX-UHFFFAOYSA-N
Información legal
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Desen. Expl. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
302.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
150 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
A G Miriam Leenders et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 28(44), 11333-11346 (2008-10-31)
Ca(v)2.2 channels are localized at nerve terminals where they play a critical role in neurotransmission. However, the determinant that controls surface retention of these channels has not been identified. Here, we report that presynaptic surface localization of Ca(v)2.2 is mediated