239631
Acetylsalicylic acid
≥99%
Sinónimos:
2-Acetoxybenzoic acid, O-Acetylsalicylic acid, ASA, Aspirin
About This Item
Productos recomendados
Análisis
≥99%
mp
134-136 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)Oc1ccccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H8O4/c1-6(10)13-8-5-3-2-4-7(8)9(11)12/h2-5H,1H3,(H,11,12)
Clave InChI
BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
482.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
250 °C
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves