Merck
236594
Sigma-Aldrich
1-Methylcyclopropanemethanol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C3H4CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
86.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.431 (lit.)
bp
128 °C/750 mmHg (lit.)
densidad
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(CO)CC1
InChI
1S/C5H10O/c1-5(4-6)2-3-5/h6H,2-4H2,1H3
Clave InChI
PIZQWRXTMGASCZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Kinetics of gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol has been reported[1].
Aplicación
1-Methylcyclopropanemethanol has been used in the preparation of (±)-2-(benzyloxycarbonylamino)-2-(1′-methylcyclopropyl)ethanamide[2].
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
34 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Evidence for an insertion-homolysis mechanism for carbon-sulphur bond formation in penicillin biosynthesis; 2. Incubation and interpretation.
Baldwin JE, et al.
Tetrahedron, 52(7), 2537-2556 (1996)
Kinetics of the gas-phase thermal decomposition of methylcyclopropanemethanol.
Awan.
J. Chem. Soc. Pak., 27(1), 29-29 (2005)