233595
2,6-Diphenylphenol
98%
Seleccione un Tamaño
72,90 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
72,90 €
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
101-103 °C (lit.)
grupo funcional
phenyl
cadena SMILES
Oc1c(cccc1-c2ccccc2)-c3ccccc3
InChI
1S/C18H14O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-13,19H
Clave InChI
ATGFTMUSEPZNJD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?