Merck
232122
Sigma-Aldrich
2-Aminoperimidine hydrobromide hydrate
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H9N3 · HBr · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
264.12 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo:
98%
Ensayo
98%
mp
297 °C (lit.)
cadena SMILES
Br[H].[H]O[H].NC1=Nc2cccc3cccc(N1)c23
InChI
1S/C11H9N3.BrH.H2O/c12-11-13-8-5-1-3-7-4-2-6-9(14-11)10(7)8;;/h1-6H,(H3,12,13,14);1H;1H2
Clave InChI
OOXFTZVZWUMSIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Aminoperimidine hydrobromide was used as precipitating agent during gravimetric determination of sulphate[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sulfate-selective electrode and its application for sulfate determination in aqueous solutions.
Lomako SV, et al.
Analytica Chimica Acta, 562(2), 216-222 (2006)