23000
2-Chloroethanol
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
Ethylene chlorohydrin
Seleccione un Tamaño
18,70 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
18,70 €
Productos recomendados
densidad de vapor
2.78 (vs air)
presión de vapor
5 mmHg ( 20 °C)
grado
puriss. p.a.
Ensayo
≥99.0% (GC)
Formulario
liquid
temp. de autoignición
797 °F
lim. expl.
16 %
impurezas
≤0.5% water
índice de refracción
n20/D 1.441 (lit.)
n20/D 1.442
bp
129 °C (lit.)
mp
−89 °C (lit.)
densidad
1.201 g/mL at 25 °C (lit.)
trazas de catión
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10.0 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.1 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
grupo funcional
chloro
hydroxyl
cadena SMILES
OCCCl
InChI
1S/C2H5ClO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2
Clave InChI
SZIFAVKTNFCBPC-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
131.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
55 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?