Merck
228907
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonamide
98%
Sinónimos:
NSC 23381, NSC 629275
Seleccione un Tamaño
5 G
35,05 €
25 G
110,00 €
35,05 €
Precio de catálogo70,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
35,05 €
25 G
110,00 €
About This Item
Fórmula lineal:
O2NC6H4SO2NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
202.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
35,05 €
Precio de catálogo70,10 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
mp
190-192 °C (lit.)
grupo funcional
nitro
cadena SMILES
NS(=O)(=O)c1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H6N2O4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H,(H2,7,11,12)
Clave InChI
GNDKYAWHEKZHPJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in synthesis of:
  • Cyclic nitrogen compounds via intramolecular hydroamination
  • Pentacyclic lycopodium alkaloid huperzine-Q
  • Pyrrolidines
  • Intermolecular C-H insertion reactions
Reactant involved in intermolecular amination of allyl alcohols
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Y Hidai et al.
Chemical & pharmaceutical bulletin, 48(10), 1570-1576 (2000-10-25)
Total synthesis of spider toxins HO-416b (1) and Agel-489 (2) was accomplished using the 2-nitrobenzenesulfonamide (Ns) group as both a protecting and activating group. In this strategy, the C-N bonds were constructed by alkylation of sulfonamides with alkyl halides or