Merck
228524
Sigma-Aldrich
Potassium hydrogen diiodate
99%
Sinónimos:
Potassium biiodate, Potassium hydrogeniodate
About This Item
Fórmula lineal:
KH(IO3)2
Número de CAS:
Peso molecular:
389.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
cadena SMILES
[K+].OI(=O)=O.[O-]I(=O)=O
InChI
1S/2HIO3.K/c2*2-1(3)4;/h2*(H,2,3,4);/q;;+1/p-1
Clave InChI
ACAYDTMSDROWHW-UHFFFAOYSA-M
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)