Merck
924547
Sigma-Aldrich
α -Nitrotoluene
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H7NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
137.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Análisis
95%
formulario
liquid
densidad
1.654 g/mL (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C7H7NO2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clave InChI
VLZLOWPYUQHHCG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable