Merck
225703
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride
98%
Sinónimos:
β-Chloropivaloyl chloride, 3-Chloropivaloyl chloride
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2C(CH3)2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
154.01
Beilstein:
1746729
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.453 (lit.)
bp
85-86 °C/60 mmHg (lit.)
densidad
1.199 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(CCl)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H8Cl2O/c1-5(2,3-6)4(7)8/h3H2,1-2H3
Clave InChI
MQZNDDUMJVSIMH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
3-Chloro-2,2-dimethylpropionyl chloride may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
145.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
63 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)