Merck
223751
Sigma-Aldrich
Methyl 3-(trimethylsilyloxy)crotonate, mixture of cis and trans
97%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C[OSi(CH3)3]=CHCO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
188.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.444 (lit.)
bp
57-59 °C/9 mmHg (lit.)
densidad
0.939 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=O)\C=C(\C)O[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H16O3Si/c1-7(6-8(9)10-2)11-12(3,4)5/h6H,1-5H3/b7-6+
Clave InChI
OQNKCUVOGBTGDJ-VOTSOKGWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
64 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)