22134
(+)-β-Cedrene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinónimos:
(1S,2R,5S)-8-Methylene-2,6,6-trimethyltricyclo[5.3.1.01.5]undecane
Seleccione un Tamaño
171,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
171,00 €
Productos recomendados
Ensayo
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]/D 11.5 to 14.5°, c = 1 in chloroform
índice de refracción
n20/D 1.502
bp
263-264 °C (lit.)
densidad
0.932 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[H][C@]1(C2=C)C(C)(C)[C@@](CC[C@H]3C)([H])[C@]3(CC2)C1
InChI
1S/C15H24/c1-10-7-8-15-9-12(10)14(3,4)13(15)6-5-11(15)2/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12+,13+,15+/m1/s1
Clave InChI
DYLPEFGBWGEFBB-OSFYFWSMSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?