Merck
221058
Sigma-Aldrich
Tris(dimethylamino)methane
97%
About This Item
Fórmula lineal:
[(CH3)2N]3CH
Número de CAS:
Peso molecular:
145.25
Beilstein:
1901162
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.436 (lit.)
bp
42-43 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
0.838 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CN(C)C(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C7H19N3/c1-8(2)7(9(3)4)10(5)6/h7H,1-6H3
Clave InChI
MUMVIYLVHVCYGI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
NMR spectra and their temperature-dependence has been reported for tris(dimethylamino)methane[1]. Tris(dimethylamino)methane reacts with crowded α-(o-nitrophenyl) ketone to yield tetrahydroquinoline derivative[2].
Aplicación
Tris(dimethylamino)methane was used:
  • to prepare the phosphoramidite derivative of the new nucleoside analog[3]
  • as reagent for the introduction of the dimethylaminoethylidene group[4]
  • in ring-opening (RO) polymerization of lactide[5]
Pictogramas
FlameCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sci. Synth., 22, 795-795 (2005)
Conformational Dynamics of Triple Rotors: Tris (dimethylamino) methane, Triisopropylamine, and Related Molecules1.
Anderson JE, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(4), 1290-1296 (1996)
Tetrahedron, 45, 6631-6631 (1989)
An unexpected transformation by reaction of congested a-( o-nitrophenyl) ketones with tris (dimethylamino) methane. A new heterocyclic system: 6, 1.
Sole D, et al.
Tetrahedron, 50(32), 9769-9774 (1994)
Advanced Synthesis & Catalysis, 346, 1081-1081 (2004)