Merck
219401
Sigma-Aldrich
2-Fluoroiodobenzene
99%, contains copper as stabilizer
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H4I
Número de CAS:
Peso molecular:
222.00
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
liquid
contiene
copper as stabilizer
índice de refracción
n20/D 1.59 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
mp
−41-−40 °C (lit.)
densidad
1.903 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
iodo
cadena SMILES
Fc1ccccc1I
InChI
1S/C6H4FI/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H
Clave InChI
TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-Fluoroiodobenzene was used in the synthesis of:
  • bridged biphenyl compounds, 1-fluoro-8-methylbiphenylene and 4-fluoro-5-methylfluorene[1]
  • 2-acetyl-7-iodo-1-benzothiophene[2]
  • chiral o-phosphanophenyl sulfoxides[3]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pierre-Yves Michellys et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(6), 1593-1598 (2004-03-10)
The synthesis and in vitro characterization of novel RXR-selective ligands possessing various substituted 1-benzofuran or 1-benzothiophene moieties are described.
New chiral sulfoxide ligands possessing a phosphano or phosphanoamino functionality in palladium-catalyzed asymmetric allylic nucleophilic substitution reactions.
Hiroi K, et al.
Tetrahedron, 56(27), 4701-4710 (2000)
Long-range proton-fluorine spin-spin coupling in bridged biphenyls. Compelling evidence for a" through-space"(" direct") mechanism.
Gribble GW and Douglas Jr JR.
Journal of the American Chemical Society, 92(19), 5764-5765 (1970)