212350
Chlorazol fast pink BK
Dye content 30 %
Sinónimos:
Benzo Fast Pink 2BL, Direct Red 75, Sirius Rose BB
About This Item
Productos recomendados
composición
Dye content, 30%
λmáx.
522 nm
cadena SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1ccc2cc(cc(O)c2c1N=Nc3ccc(NC(=O)Nc4ccc(N=Nc5c(N)ccc6cc(cc(O)c56)S([O-])(=O)=O)c(c4)S([O-])(=O)=O)cc3S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable