Merck
211443
Sigma-Aldrich
4-Bromophenetole
98%
Sinónimos:
4-Bromophenyl ethyl ether
Seleccione un Tamaño
100 G
86,10 €
86,10 €
Precio de catálogo123,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 G
86,10 €
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H4OC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
201.06
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo:
98%
86,10 €
Precio de catálogo123,00 €Ahorre 30 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.551 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
densidad
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
CCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3
Clave InChI
WVUYYXUATWMVIT-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
103.00 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Alysha G Elliott et al.
Nature communications, 11(1), 3184-3184 (2020-06-25)
Peptide antibiotics are an abundant and synthetically tractable source of molecular diversity, but they are often cationic and can be cytotoxic, nephrotoxic and/or ototoxic, which has limited their clinical development. Here we report structure-guided optimization of an amphipathic peptide, arenicin-3