209767
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid
98%
Seleccione un Tamaño
60,50 €
Precio de catálogo121,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
60,50 €
Precio de catálogo121,00 €Ahorre 50 %Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
85 °C/8 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
chloro
cadena SMILES
CC1(CC1(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
BIUUWIKPBYWKEQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)