208183
Cadmium sulfide
powder
About This Item
Productos recomendados
grado
synthesis grade
Formulario
powder
mol peso
Mw 144.5 g/mol(lit.)
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: cadmium
mp
−1750 °C (at a pressure of 100 bar) (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble(lit.)
densidad
4.82 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
S=[Cd]
InChI
1S/Cd.S
Clave InChI
CJOBVZJTOIVNNF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Selenium's roles range from essential dietary element to semiconductor in advanced applications like xerography.