Merck
244600
Sigma-Aldrich
Cadmium selenide
-325 Mesh particle size, 99.99% trace metals basis, electronic grade
Seleccione un Tamaño
10 G
85,10 €
50 G
163,10 €
85,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
85,10 €
50 G
163,10 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CdSe
Número de CAS:
Peso molecular:
191.37
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
85,10 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
electronic grade
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
densidad
5.81 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Se]=[Cd]
InChI
1S/Cd.Se
Clave InChI
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
CdSe crystal can exist in solid hexagonal or cubic structure. CdSe behaves as an n-type semiconductor, with a bandgap of 1.74 eV (300K).1
Aplicación
Dispersions with CdS (Aldrich products 208183, 217921) deposited on glass or Si substrates results in tunable red, yellow, or green fluorescent material.[1]
Envase
Packaged in glass bottles
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Bone
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ying Wang et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(10), 2830-2831 (2003-03-06)
Indiscriminate adsorption of nanoparticles (NPs) significantly complicates the preparation of mesoscale NP patterns considered as enabling technology for many devices and processes. Instead of selected chemical functionalization of the substrate surface prior to the assembly of nanocolloids, the required optical
Svetlana V Kilina et al.
Physical review letters, 110(18), 180404-180404 (2013-05-21)
Quantum confinement can dramatically slow down electron-phonon relaxation in nanoclusters. Known as the phonon bottleneck, the effect remains elusive. Using a state-of-the-art time-domain ab initio approach, we model the observed bottleneck in CdSe quantum dots and show that it occurs
Bryan T Spann et al.
Optics express, 21 Suppl 1, A15-A22 (2013-02-15)
Ultrafast time-resolved absorption spectroscopy is used to investigate exciton dynamics in CdSe nanocrystal films. The effects of morphology, quantum-dot versus quantum-rod, and preparation of nanocrystals in a thin film form are investigated. The measurements revealed longer intraband exciton relaxation in
J W Fellowes et al.
Nanotechnology, 24(14), 145603-145603 (2013-03-20)
Luminescent quantum dots were synthesized using bacterially derived selenide (Se(II-)) as the precursor. Biogenic Se(II-) was produced by the reduction of Se(IV) by Veillonella atypica and compared directly against borohydride-reduced Se(IV) for the production of glutathione-stabilized CdSe and β-mercaptoethanol-stabilized ZnSe
Lu Kong et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 12(11), 8258-8265 (2013-02-21)
Quantum dots are being widely used in physics and in the biomedical industry in recent years due to their excellent optical characteristics. However, studies have shown that cadmium selenide core-shell quantum dots exhibit cytotoxicity. The present study investigates the induction
Artículos
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.