206342
Celestine blue
Dye content 80 %
Sinónimos:
Mordant Blue 14
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
composición
Dye content, 80%
mp
227-230 °C
solubilidad
water: 0.1%
λmáx.
642 nm
ε (coeficiente de extinción)
≥29000 at 640-650 nm in water at 0.01 g/L
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(N)=O
InChI
1S/C17H17N3O4.ClH/c1-3-20(4-2)9-5-6-11-13(7-9)24-16-14(19-11)10(17(18)23)8-12(21)15(16)22;/h5-8H,3-4H2,1-2H3,(H3-,18,19,21,22,23);1H
Clave InChI
VXAFJUDTZSMEFN-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
electrochemical DNA biosensors