Saltar a
124508
Gallocyanine
Dye content 90 %
Sinónimos:
7-Dimethylamino-4-hydroxy-3-oxo-phenoxazine-1-carboxylic acid
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
200,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13ClN2O5
Número CAS:
Peso molecular:
336.73
EC Number:
216-345-7
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
51030
Beilstein/REAXYS Number:
307454
200,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, 90%
solubility
1 N NH4OH: 10 mg/mL
λmax
601 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].C\[N+](C)=C1\C=CC2=Nc3c(OC2=C1)c(O)c(O)cc3C(O)=O
InChI
1S/C15H12N2O5.ClH/c1-17(2)7-3-4-9-11(5-7)22-14-12(16-9)8(15(20)21)6-10(18)13(14)19;/h3-6H,1-2H3,(H2-,16,18,19,20,21);1H
InChI key
ADAUKUOAOMLVSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Gallocyanine belongs to the oxazine class of dyes. It is synthesised from methanol solution of gallic acid in the presence of excess iodine. Gallocyanine is used to stain animal cells, mostly the nucleic acids. It also acts as a chelating agent and is used to determine bioactive compounds and several metal ions.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
O7252C1144390062
solubility
1 N NH4OH: 10 mg/mL
solubility
water: 1 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, ≥80%
composition
Dye content, ≥45% (based on Nitrogen)
composition
Dye content, ~90%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)